Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazole, 98%
Codice prodotto. 11986251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986251 500 g Glass Bottle 500g
10275220 25 g Bottiglia in vetro 25g
10041260 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11986251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125505000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
2-Mercapto-1-methylimidazole, CAS # 60-56-0, also known as methimazole, is a thyroid hormone antagonist used to study the treatment of thyroid disorders. | CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole, also known as methimazole, is an antithyroid medication
  • Methimazole works by inhibiting the enzyme thyroid peroxidase (TPO), which is responsible for synthesizing the thyroid hormones triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) from the precursor thyroglobulin
Applications
  • Methimazole has been used in laboratory settings to model olfactory epithelial degeneration
  • May be used to study disruptions in iodide metabolism
  • Methimazole has been used in Pharmacokinetics studies in the laboratory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-56-0
Formula molecolare C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.17
Numero MDL MFCD00179321
InChI Key PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC Name 3-methyl-1H-imidazole-2-thione
SMILES CN1C=CNC1=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercapto-1-methylimidazole
Punto di fusione 140.0°C to 145.0°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 280.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Perdita all'essiccatura 1% (105°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 g
Beilstein 24,17
Indice di Merck 15,6043
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Peso formulazione 114.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.