Learn More
2-Mercaptobenzimidazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10477320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477320 5 g Bottiglia in vetro 5g
10487320 100 g Plastic bottle 100g
10275170 250 g Plastic bottle 250g
10397050 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10477320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125440050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-39-1
Formula molecolare C7H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 150.20
Numero MDL MFCD00466107
InChI Key YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
PubChem CID 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptobenzimidazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 302°C to 307°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 451°C
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 24, 119
Indice di Merck 15, 1084
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.6g/L (23°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and ethanol
IUPAC Name 1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
Peso formulazione 150.2
Percent Purity 98%
Materia insolubile 0.3% max. (in NaOH)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico