Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Codice prodotto. 11498026
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2500g
500g
Codice prodotto. 11498026
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14086.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
2-Mercaptobenzothiazole is used for detection of the equivalence point in volumetry (complexometry) and for concentration determinations in colorimetry. It is also used for the photometric determination of gold, cadmium, copper, lead and palladium. Further, it is used as a metalworking fluid, antifreeze, grease, anticorrosive agent, and adhesive. It acts as an antibacterial and antifungal. It is also employed in the rubber industry as a vulcanization accelerator. It inhibits dopamine beta-hydroxylase and biocorrosion in cooling systems, especially in the paper industry. In addition to this, it is used as a wood preservative and rubber additive.
Solubility
Soluble in ethanol, diethyl ether, benzene, carbon tetrachloride, alkali and alkaline solutions. Slightly soluble in acetone, naphtha and glacial acetic acid. Insoluble in water and gasoline.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-30-4
Formula molecolare C7H5NS2
Molecular Weight (g/mol) 167.244
Numero MDL MFCD00005781
InChI Key YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC Name 3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptobenzothiazole
Punto di fusione 178°C to 182°C
Densità 1.42
Punto d'infiammabilità 243°C (469°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 119484
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,5868
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline.
Peso formulazione 167.25
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptobenzothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Mercaptobenzothiazole