Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Codice prodotto. 10754933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10754933 5 g Glass Bottle 5g
10275921 25 g Plastic bottle 25g
10526271 100 g Plastic bottle 100g
10380114 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10754933 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 332050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-30-4
Formula molecolare C7H5NS2
Molecular Weight (g/mol) 167.24
Numero MDL MFCD00005781
InChI Key YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC Name 3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptobenzothiazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 172.0°C to 182.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 243°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 27, II, 233
Indice di Merck 15, 5935
Informazioni di solubilità yellow solution
Peso formulazione 167.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder