Learn More
2-Mercaptobenzoxazole, 99%
Codice prodotto. 10285170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10285170 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10285170 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptobenzoxazole
Nota nome 99%
CAS 2382-96-9
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192°C to 195°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H5NOS
Numero MDL MFCD00005769
Quantità 25 g
Beilstein 27, 181
Sinonimo 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali
InChI Key FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
IUPAC Name 3H-1,3-benzoxazole-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 151.18
PubChem CID 712377
Peso formulazione 151.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder