Learn More
2-Mercaptobenzyl alcohol, tech. 90%
Codice prodotto. 11342477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11342477 25 g 25g
11322477 1 g 1g
11332477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11536.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4521-31-7 | C7H8OS | 140.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4521-31-7
Formula molecolare C7H8OS
Molecular Weight (g/mol) 140.2
Numero MDL MFCD00014448
InChI Key FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
PubChem CID 138278
IUPAC Name (2-sulfanylphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptobenzyl alcohol
Punto di fusione 31°C to 32°C
Densità 1.21
Punti di ebollizione 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Like Rotten Eggs
Indice di rifrazione 1.623
Quantità 25 g
Beilstein 2206253
Peso formulazione 140.21
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche