Learn More
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, 98%, analytical standard
Codice prodotto. 15575106 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15575106 5 g 5g
15562745 10 g 10g
15585106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15575106 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19767-45-4
Formula molecolare C2H5NaO3S2
Molecular Weight (g/mol) 164.18
InChI Key XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC Name sodium;2-sulfanylethanesulfonate
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102% min. (On dried substance) (Iodometry)
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,5979
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 164.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt