Learn More
2-Mercaptoethanol, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471711 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11471711 1 L
11451711 250 mL
11461711 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471711 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219024291
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Identificatori chimici
CAS 60-24-2
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00004890
InChI Key DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoethanol
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.12g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 1 L
IUPAC Name 2-sulfanylethan-1-ol
Peso formulazione 78.13
Forma fisica Liquid