Learn More
2-Mercaptoethanol (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10366313
Click to view available options
Quantità:
89.74 mL
Imballaggio:
Amber Glass/Poison Pack
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10366313
Marca: Fisher BioReagents BP176100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
2-Mercaptoethanol reduces disulfide linkages in proteins and peptides and is used in many enzymatic reactions as a protein stabilizer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Mercaptoethanol
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Absorbance 0.05 AU max.
Punto di fusione -100°C
Colore Yellow
Densità 1.110g/cm³
pH 5.2
Punti di ebollizione 157°C
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Imballaggio Amber Glass/Poison Pack
Formula molecolare C2H6OS
Formula lineare HSCH2CH2OH
Numero MDL MFCD00004890
Quantità 89.74 mL
Indice di Merck 15, 5936
Sinonimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI Key DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
IUPAC Name 2-sulfaniletanolo
Molecular Weight (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Densità vapore 2.69g/mol
ChEBI CHEBI:41218
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥98%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptoethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.