Learn More
2-Mercaptoethanol Molecular Biology MP Biomedicals
Codice prodotto. 11426581 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426581 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11426581 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219483425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.25€
    21.00€ / 25mL
    Risparmia 3.25€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Molecular biology grade reducing agent used to denature proteins and prevent oxidation in laboratory research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Densità 2.69 (air = 1)
Formula molecolare C2H6OS
Numero MDL MFCD00004890
Quantità 25 mL
Sinonimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI Key DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
IUPAC Name 2-sulfanylethan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥98%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology Reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301+H331-Tossico se ingerito o inalato
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.