Learn More
2-Mercaptoethyl sulfide, 90%
Codice prodotto. 12684937 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12684937 50 g Bottiglia in vetro 50g
12664937 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12684937 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125490500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3570-55-6
Formula molecolare C4H10S3
Molecular Weight (g/mol) 154.30
Numero MDL MFCD00004893
InChI Key KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
IUPAC Name 2-(2-sulfanylethylsulfanyl)ethanethiol
SMILES SCCSCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoethyl sulfide
Punto di fusione -11.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1830g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HSCH2CH2)2S
Indice di rifrazione 1.594
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.183
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene,chloroform,,dioxane,carbon tetrachloride
Peso formulazione 154.32
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid