Learn More
2-Mercaptoimidazole, 98+%
Codice prodotto. 11324574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11324574 1 g 1g
11334574 5 g 5g
11344574 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11324574 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01346.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-35-5
Formula molecolare C3H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 100.14
Numero MDL MFCD00005188
InChI Key OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
PubChem CID 1201386
SMILES SC1=NC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoimidazole
Punto di fusione 222°C to 227°C
Quantità 1 g
Beilstein 105775
IUPAC Name 1H-imidazole-2-thiol
Peso formulazione 100.14
Percent Purity ≥98%