Learn More
2-Mercaptoisobutyric Acid, 90%, TRC
Codice prodotto. 30134269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134269 1 g 1g
30132733 10 g 10g
30010857 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2534001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4695-31-2
Formula molecolare C4 H8 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 120.17
IUPAC Name 2-methyl-2-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(C)(S)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptoisobutyric Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Peso formulazione 120.0245