Learn More
2-Mercaptophenol, 98+%
Codice prodotto. 10512004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10512004 1 g Bottiglia in vetro 1g
10520184 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10512004 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385600010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1121-24-0 | C6H6OS | 126.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121-24-0
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.18
Numero MDL MFCD00040447
InChI Key VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC Name 2-sulfanylphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptophenol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 20.0°C
Colore Green to Yellow
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C (300.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SHC6H4OH
Indice di rifrazione 1.6100 to 1.6120
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.22
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.