Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Mercaptophenol |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 20.0°C |
| Colore | Green to Yellow |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Punti di ebollizione | 40.0°C (300.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 97°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Mercaptophenol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.