Learn More
2-Mercaptopropionic acid, 95%
Codice prodotto. 10091650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10091650 100 g Bottiglia in vetro 100g
10376540 500 g Bottiglia in vetro 500g
10533504 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10091650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-42-5
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
Numero MDL MFCD00004862
InChI Key PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC Name 2-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(S)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptopropionic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 10°C to 14°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 102°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(SH)CO2H
Indice di rifrazione 1.4804 to 1.4824
Quantità 100 g
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Indice di Merck 15, 9493
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,miscible with benzol,petroleumether,chloroform,,chloroethane,diethylether
Peso formulazione 106.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid