Learn More
2-Mercaptopropionic acid, 97%
Codice prodotto. 11378325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378325 10 g 10g
11388325 100 g 100g
11398325 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378325 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10257.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-42-5
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.14
Numero MDL MFCD00004862
InChI Key PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC Name 2-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(S)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptopropionic acid
Punto di fusione 10°C to 14°C
Densità 1.196
Punti di ebollizione 217°C
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 10 g
Numero UN UN2936
Beilstein 506218
Indice di Merck 14,9340
Peso formulazione 106.14
Percent Purity 97%