Learn More
2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt hydrate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 255380050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 207511-13-5 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10013310
  • 30.20€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
207511-13-5
149.15
HTJXGDXCIFMYMU-UHFFFAOYSA-M
43835086
C1=CC=[N+](C(=C1)[S-])[O-].O.[Na+]
C5H4NNaOS·xH2O
MFCD00151244
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
sodium;1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolate;hydrate
Specifica
2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate
Glass bottle
>260°C
98%
97.5
98%
MFCD00151244
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
HTJXGDXCIFMYMU-UHFFFAOYSA-M
sodium;1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolate;hydrate
43835086
Granular Crystalline Powder
Authentic
White to Yellow
5g
207511-13-5,3811-73-2
100.0
C5H4NNaOS·xH2O
10, 7892
Solubility in water: soluble
C1=CC=[N+](C(=C1)[S-])[O-].O.[Na+]
149.15
149.15
98%
Videos
SDS Documenti
Certificati