Learn More
2-Mercaptopyrimidine, 98%
Codice prodotto. 10327620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10327620 50 g Bottiglia in vetro 50g
10061670 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10327620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156740500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1450-85-7
Formula molecolare C4H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 112.15
Numero MDL MFCD00006073
InChI Key HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
IUPAC Name 1H-pyrimidine-2-thione
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Mercaptopyrimidine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Peso formulazione 112.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder