Learn More
2-Mercaptopyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11475373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475373 250 g 250g
11465373 10 g 10g
11369589 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475373 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13382.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1450-85-7
Formula molecolare C4H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 112.15
Numero MDL MFCD00006073
InChI Key HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
IUPAC Name 1H-pyrimidine-2-thione
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptopyrimidine
Punto di fusione ∼230°C (decomposition)
Quantità 250 g
Beilstein 107105
Peso formulazione 112.15
Percent Purity 98%