Learn More
2-Mercaptothiazoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10479430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10479430 5 g Bottiglia in vetro 5g
10051260 100 g Plastic bottle 100g
10143270 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10479430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125560050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-53-7
Formula molecolare C3H5NS2
Molecular Weight (g/mol) 119.21
Numero MDL MFCD00126013
InChI Key WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
IUPAC Name 1,3-thiazolidine-2-thione
SMILES C1CSC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mercaptothiazoline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 103°C to 106°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 27, 140
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkaline water and acetic acid,soluble in ethanol,benzene and chcl3,slightly soluble in ether,insoluble in cs2
Peso formulazione 119.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Mercaptothiazoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.