Learn More
2-Mesitylenesulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10081270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081270 25 g Plastic bottle 25g
10376810 100 g Plastic bottle 100g
10406750 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10081270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125590250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 773-64-8
Formula molecolare C9H11ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.7
Numero MDL MFCD00007434
InChI Key PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53°C to 57°C
Colore Gray to White
Punti di ebollizione 150°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3C6H2SO2Cl
Quantità 25 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Peso formulazione 218.7
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder