Learn More
2-Methoxy-1-naphthaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11434477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434477 100 g 100g
11414477 5 g 5g
11424477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20483.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5392-12-1
Numero MDL MFCD00004004
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Punto di fusione 81°C to 85°C
Punti di ebollizione 204°C to 206°C (18 mmHg)
Formula molecolare C12H10O2
Quantità 100 g
Beilstein 1868308
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde
InChI Key YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C=O
IUPAC Name 2-methoxynaphthalene-1-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.21
PubChem CID 79352
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%