Learn More
2-Methoxy-3-methylpyrazine, 99%
Codice prodotto. 11377975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377975 25 g 25g
11367975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377975 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08067.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2847-30-5 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2847-30-5
Formula molecolare C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.143
Numero MDL MFCD00006127
InChI Key VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazine, 2-methoxy-3-methyl, 2-methyl-3-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-methyl-pyrazine, 2-methoxy-3-methyl pyrazine, unii-04o7cn9q85, pyrazine, 2-methoxy-3 or 5-methyl, pyrazine, 2-methyl-3-methoxy, almond pyrazine, 2-methoxy-3 or5-methylpyrazine, chocolate pyrazine a
PubChem CID 17898
IUPAC Name 2-methoxy-3-methylpyrazine
SMILES CC1=NC=CN=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-3-methylpyrazine
Densità 1.07
Punti di ebollizione 159°C
Punto d'infiammabilità 55°C (131°F)
Indice di rifrazione 1.5065
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 878809
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99%