Learn More
2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10546334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10546334 25 g 25g
10476943 10 g 10g
11340817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10546334 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06058EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20265-35-4
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.125
Numero MDL MFCD00023459
InChI Key WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC Name 2-methoxy-3-nitropyridine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-3-nitropyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 97%