Learn More
2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15372052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15372052 25 g 25g
15362052 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15372052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 20265-35-4
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.12
InChI Key WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC Name 2-methoxy-3-nitropyridine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-3-nitropyridine
Punto di fusione 50.0°C to 53.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.