Learn More
2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4229281
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
71255-09-9
C7H7NO2
137.14
PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
12533391
2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
COC1=C(C=CC=N1)C=O
71255-09-9
C7H7NO2
137.14
PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
12533391
2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
COC1=C(C=CC=N1)C=O
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 25°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 200°C to 201°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.