Learn More
2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 96%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 439780010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 71255-09-9 Peso : 0.05100kg
Quantità | 1g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
71255-09-9 | |
137.14 | |
2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine | |
2-methoxypyridine-3-carbaldehyde |
C7H7NO2 | |
PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N | |
12533391 | |
COC1=C(C=CC=N1)C=O |
Specifica
2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde | |
Authentic | |
200°C to 201°C | |
25°C | |
71255-09-9 | |
100.0 | |
C7H7NO2 | |
PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N | |
2-methoxypyridine-3-carbaldehyde | |
12533391 | |
Liquid or Low Melting Solid |
96°C | |
Glass bottle | |
Colorless to Yellow | |
1g | |
95.0 | |
95% min. (GC) | |
2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine | |
COC1=C(C=CC=N1)C=O | |
137.14 | |
137.14 | |
96% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.