Learn More
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%
Product Code. 10602043 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10602043 1 g Bottiglia in vetro 1g
10099051 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10602043 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 367540010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 269410-22-2 | C13H19BO4 | 250.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 269410-22-2
Formula molecolare C13H19BO4
Molecular Weight (g/mol) 250.10
Numero MDL MFCD02093723
InChI Key WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734650
IUPAC Name 2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 106°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol,2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 250.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.