Learn More
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30477204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477204 100 mg 100mg
30466619 50 mg 50mg
30475963 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30477204 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM269468100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6635-90-1
Formula molecolare C7H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Sinonimo NSC 52457
SMILES COc1cc(C)c(cn1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Peso formulazione 168.0535