Learn More
2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide, 95%
Codice prodotto. 11393836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393836 1 g 1g
11303846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16947.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59554-39-1 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59554-39-1
Formula molecolare C8H11NO3S
Molecular Weight (g/mol) 201.24
Numero MDL MFCD01318156
InChI Key GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
PubChem CID 5093369
IUPAC Name 2-methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Punto di fusione 168°C to 170°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.25
Percent Purity 95%