Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+%
Descrizione
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxy-4-methylphenol |
| Punto di fusione | 5°C to 6°C |
| Densità | 1.092 |
| Punti di ebollizione | 220°C to 222°C |
| Punto d'infiammabilità | 99°C (210°F) |
| Odore | Characteristic |
| Indice di rifrazione | 1.537 |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 1862340 |
| Indice di Merck | 14,2571 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methoxy-4-methylphenol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxy-4-methyl-Phenol