Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+%
Codice prodotto. 11450154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450154 250 g 250g
11430154 10 g 10g
11440154 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450154 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13603.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-51-6
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
Numero MDL MFCD00002378
InChI Key PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC Name 2-methoxy-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-methylphenol
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 1.092
Punti di ebollizione 220°C to 222°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 250 g
Beilstein 1862340
Indice di Merck 14,2571
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 138.17
Percent Purity ≥98%