Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxy-4-methylphenol |
| CAS | 93-51-6 |
| Formula molecolare | C8H10O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Methoxy-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methyl-2-methoxyphenol, 4-Methylguaiacol, Homoguaiacol, Methyl Guaiacol, NSC 4969, p-Creosol, p-Methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2-Methoxy-p-cresol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, Creosol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C)ccc1O |
| IUPAC Name | 2-methoxy-4-methylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.16 |
| Peso formulazione | 138.0681 |