Learn More
2-Methoxy-4-nitroaniline, 99%
Codice prodotto. 11481257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481257 25 g 25g
11491257 100 g 100g
11401267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24220.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-52-9
Formula molecolare C7H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00007363
InChI Key GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitroaniline
Punto di fusione 138°C to 142°C
Densità 1.211
Quantità 25 g
Beilstein 879619
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 99%