Learn More
2-Methoxy-4-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 10011830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10011830 100 g Plastic bottle 100g
10408120 5 g Bottiglia in vetro 5g
10187563 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10011830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-52-9
Formula molecolare C7H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00007363
InChI Key GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitroaniline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139.0°C to 142.0°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3OC6H3(NO2)NH2
Quantità 100 g
Beilstein 13, 390
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxy-4-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.