Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11329935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11329935 1 g 1g
11339935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329935 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19902.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21320-91-2 | C7H6ClNO5S | 251.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21320-91-2
Formula molecolare C7H6ClNO5S
Molecular Weight (g/mol) 251.64
Numero MDL MFCD03094697
InChI Key QECYXMKYZQXEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitro, pubchem11714, acmc-1ck5c, ksc207c7t, 2-chlorosulphonyl-5-nitroanisole, chloro 2-methoxy-4-nitrophenyl sulfone, 2-methoxy-4-nitrobenzensulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 309458
SMILES COC1=CC(=CC=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 96°C to 99°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2136023
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 251.65
Percent Purity 97%