Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11447206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447206 5 g 5g
11437206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447206 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25523.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2597-56-0 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2597-56-0
Formula molecolare C8H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 197.15
Numero MDL MFCD00216573
InChI Key KPJXEWJRJKEOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-anisic acid, 4-nitro-2-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 1464, 2-carboxy-5-nitroanisole, 2-methoxy-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-2-methoxybenzoicacid, pubchem4977, acmc-20a5eb
PubChem CID 75776
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitrobenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 145°C to 148°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 197.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-o-anisic acid