Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30470342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470342 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470342 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2648302G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 2597-56-0
Formula molecolare C8 H7 N O5
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.14
Peso formulazione 197.0324