Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11317199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317199 25 g 25g
11307199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27391.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101084-96-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101084-96-2
Formula molecolare C8H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 178.147
Numero MDL MFCD02093781
InChI Key MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
PubChem CID 291867
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 177°C to 180°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 178.15
Percent Purity 98%