Learn More
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11308645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11308645 1 g 1g
11318645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308645 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12150.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210.207 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 190774-55-1
Formula molecolare C8H6N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 210.207
Numero MDL MFCD00041379
InChI Key NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
PubChem CID 610837
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 107°C to 109°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 6924925
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 210.21
Percent Purity 97%