Learn More
2-Methoxy-5-methylaniline, 95%
Codice prodotto. 10711175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10711175
Marca: Thermo Scientific Acros 332085000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 120-71-8 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-71-8
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00007815
InChI Key WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-cresidine, cresidine, 5-methyl-o-anisidine, para-cresidine, benzenamine, 2-methoxy-5-methyl, krezidin, 2-amino-4-methylanisole, 3-amino-4-methoxytoluene, 4-methoxy-m-toluidine, 6-methoxy-m-toluidine
PubChem CID 8445
ChEBI CHEBI:82307
IUPAC Name 2-methoxy-5-methylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49.0°C to 55.0°C
Colore Brown to Black
Densità 111g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C
Punto d'infiammabilità 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(CH3)NH2
Quantità 500 g
Beilstein 13, II, 338
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Chunks