Learn More
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11372847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372847 5 g 5g
11362847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16001.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59741-04-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59741-04-7
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.176
Numero MDL MFCD00013869
InChI Key IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
IUPAC Name 2-isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Densità 1.112
Punti di ebollizione 240°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 3604599
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 97%