Learn More
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11410118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410118 50 g 50g
11400118 10 g 10g
11420118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23698.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22117-85-7 | C8H9NO5S | 231.222 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22117-85-7
Formula molecolare C8H9NO5S
Molecular Weight (g/mol) 231.222
Numero MDL MFCD00129997
InChI Key SQAILWDRVDGLGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-5-aminosulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2-methoxy, 5-sulphamoyl-o-anisic acid, 2-methoxy-5-sulfonylbenzoic acid, sulpiride impurity d, acmc-209fsc, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoicacid, 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl benzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
PubChem CID 89601
IUPAC Name 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Quantità 50 g
Peso formulazione 232.23
Percent Purity 97%