Learn More
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| Peso formulazione | 231.0201 |