Learn More
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11322139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322139 1 g 1g
15457555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26135.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 146539-83-5 | Molecular Formula: C9H7F3O2 | Molecular Weight: 204.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146539-83-5
Formula molecolare C9H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.15
Numero MDL MFCD03788528
InChI Key WFRURKYDETYZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-methoxybenzaldehyde, pubchem8509, acmc-209cx7, ksc496k3j, benzaldehyde,2-methoxy-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2779272
IUPAC Name 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto di fusione 85°C to 89°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 204.15
Percent Purity 98%