Learn More
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Maybridge
Codice prodotto. 10893581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10893581 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10893581 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00126DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 4876-10-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H8BrNO
Quantità 5 g
Sinonimo 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one, 4-bromomethyl quinolin-2 1h-one, 4-bromomethyl-2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinolin-2-one, 4-bromomethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-2-quinolinone, 2-hydroxy-4-bromo methyl quinoline, 4-bromomethyl hydroquinolin-2-one, 4-bromomethylquinolinon
InChI Key BBAHJCUCNVVEQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)CBr
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-1H-quinolin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 238.08
PubChem CID 268296
Peso formulazione 220.15
Percent Purity 97%