Learn More
2-Methoxy-6-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15457577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457577 1 g 1g
15467577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35777.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16554-45-3
Formula molecolare C7H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 168.152
Numero MDL MFCD01930197
InChI Key NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
PubChem CID 85491
IUPAC Name 2-methoxy-6-nitroaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-6-nitroaniline
Punto di fusione 73°C to 78°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97%