Learn More
2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine, 95%
Codice prodotto. 15448117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448117 250 mg 250mg
15438117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51528.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1105511-66-7 | C17H32N2OSn | 399.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1105511-66-7
Formula molecolare C17H32N2OSn
Molecular Weight (g/mol) 399.166
Numero MDL MFCD08275735
InChI Key WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-6-tributylstannyl pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl-6-methoxypyrazine, 2-methoxy-6-tributylstannanyl pyrazine, 2-methoxy-6-tri-n-butylstannyl pyrazine, 2-tributylstannyl-6-methoxypyrazine
PubChem CID 16427103
IUPAC Name tributyl-(6-methoxypyrazin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CN=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine
Quantità 250 mg
Numero UN UN2788
Peso formulazione 399.15
Percent Purity 95%