Learn More
2-Methoxy-d3-pyrazine, CDN
Codice prodotto. 30314997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30314997 0.1 g 0.10g
30327258 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30314997 Fornitore CDN N. del fornitore CDND73240.1G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3)
CAS 32046-21-2
Formula molecolare C5 D3 H3 N2 O
Quantità 0.1 g
Sinonimo Pyrazine, methoxy-d3- (8 CI), 2-Methoxy-d3-pyrazine, 2-Methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3), Methoxy-d3-pyrazine
InChI Formula InChI=1 S/C5H6N2O/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cnccn1
IUPAC Name 2-(trideuteriomethoxy)pyrazine
Molecular Weight (g/mol) 113.1324
Peso formulazione 113.0668 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity